missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyrrole-ND, CDN
Click to view available options
Quantity:
1 g
Unit Size:
1g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Pyrrole-N-D |
| CAS | 10162-82-0 |
| Molecular Formula | C4 D H4 N |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | 1 H-Pyrrole-1-d (9 CI), Pyrrole-1-d (6 CI, 7 CI, 8 CI), Pyrrole-N-d, Pyrrole-N-D |
| InChI Formula | InChI=1 S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5 H/i/hD |
| SMILES | [2 H]n1cccc1 |
| IUPAC Name | 1-deuteriopyrrole |
| Molecular Weight (g/mol) | 68.095 |
| Formula Weight | 68.048 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur