missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pyridinium Dichromate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Pyridinium Dichromate |
| CAS | 20039-37-6 |
| Molecular Formula | C10H12Cr2N2O7 |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | Pyridine Compd. with Dichromic Acid, Dichromic Acid Compd. with Pyridine, Pyridine Compd. with Chromic Acid, Bis(pyridinium) Dichromate, Dipyridinium Dichromate, PDC |
| InChI Formula | InChI=1S/2C5H5N.2Cr.2H2O.5O/c2*1-2-4-6-5-3-1;;;;;;;;;/h2*1-5H;;;2*1H2;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;/p-2 |
| SMILES | O[Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)O.c1ccncc1.c2ccncc2 |
| IUPAC Name | hydroxy-(hydroxy(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium;pyridine |
| Molecular Weight (g/mol) | 376.2 |
| Formula Weight | 375.9455 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?