missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyributicarb, MedChemExpress
Beskrivning
Pyributicarb, a carbamate-type herbicide, is a potent activator of both CYP3A4 gene and human pregnane X receptor (hPXR).
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Pyributicarb |
| CAS | 88678-67-5 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C18H22N2O2S |
| Quantity | 50 mg |
| Synonym | TSH-888 |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (302.63 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | S=C(OC1=CC=CC(C(C)(C)C)=C1)N(C2=NC(OC)=CC=C2)C |
| Molecular Weight (g/mol) | 330.44 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?