missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyrex™ Wide Neck Round Bottom Boiling Flask

Product Code. 12549105
Click to view available options
Capacity (Metric):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
6 L
Unit Size:
Each
Pack of 10
Pack of 30
Pack of 5
This item is not returnable. View return policy
You may only order up to the available stock. Where an alternative item has been identified it will be shown below

Product Code. 12549105

Brand: Pyrex undefined

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
You may only order up to the available stock. Where an alternative item has been identified it will be shown below

Made of borosilicate glass

  • Complies with ISO 24450 and DIN 12353
  • With wide neck to facilitate addition of solid samples etc
  • Resistant to chemical corrosion and thermal shock
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Certifications/Compliance ISO 24450, DIN 12353
Capacity (Metric) 500 mL
Material Borosilicate Glass
Height (Metric) 168 mm
Neck Style Wide
Bottom Shape Round
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato