missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell Edmont™ PX140 Series Nylon Light Duty Industrial Gloves

Artikelnummer. p-8394020
Ansicht ändern
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 pairs
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Size Packungsgröße
12950005 8 12 pairs
12940005 7 12 pairs
12970005 10 12 pairs
12930005 6 12 pairs
12960005 9 12 pairs
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12950005 Lieferant Ansell Edmont™ Lieferanten-Nr. C381080
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Comfort and protection for lightweight appications.

  • Industrial gloves
  • Lightweight and stretchable liner for optimized fit and feel
  • Good abrasion resistance due to the polyurethane coating on the palm
  • Elasticated knitwrist to ensure snug fit
  • Comfort and dexterity
  • Ventilated back ensures that the hand can breathe naturally

Applications:

  • Chassis assembly, body trimming
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Description Not Anti-static, Not silicon-free
Accelerator Free Yes
Applications Industrial
Coating Material Polyurethane
Color White
Disposable Reusable
Exterior Finish No Texture
Latex Free No
Material Polyurethane, Nylon
Powdered Powder Free
Product Type Multi-use Industrial Gloves
Size 8
Sterility Non-sterile
Glove Cuff Style Knit
Liner Material Nylon
Series PX140
Length (English) 8.6 to 10.2 in.
Length (Metric) 220 to 260 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.