missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PURUS™ 60-layer EnviroTack™ Contamination Control Mats
GREENER_CHOICEBIOPHARMA

Product Code. 15743619 Shop All Purus Products
Click to view available options
Color:
Blue
Gray
White
Dimensions (L x W):
18 x 36 in.
18 x 45 in.
24 x 30 in.
24 x 36 in.
26 x 45 in.
36 x 36 in.
36 x 45 in.
Surface Coating:
High Tack
Regular Tack
Förpackningsstorlek:
Pack of 4
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15743619

Brand: PURUS™ PS 2430 64 B

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Exclusively from PURUS™, EnviroTack™ mats are the first ever contamination control products that contain GMO free, plant-based renewable materials, providing an environmentally friendly alternative to removing dirt and dust from foot traffic and equipment wheels

  • Eco-friendly containing a proprietary GMO free, plant based renewable material that reduces CO2 emissions during the manufacturing process
  • Strong & Effective delivering reliable and high-end performance
  • Consistent adhesive coverage for maximum performance of each layer
  • Can be recycled in conventional plastic recycling streams or through Fisher Scientific's partnership with PURUS™ and Terra Cycle
  • Low profile numbered tabs ensure one-sheet-at-a-time removal and indicate number of remaining layers

Certifikat

Manufactured in ISO 9001 certified facility

Specifikationer

Certifications/Compliance Manufactured in an ISO 9001 certified facility
Dimensions (L x W) 24 x 30 in.
For Use With (Application) For use in Pharmaceutical, Biotech, Semiconductor, Cleanrooms, and Industrial Applications
Quantity 60 Sheets/Mat, 4 Mats/Cs.
Surface Coating Regular Tack
Thickness (English) Film: 1.3 ± 0.2 mil, Adhesive: 0.3 mil
Thickness (Metric) Film: 33 μm Adhesive: 8 μm
Color Blue
Material LDPE Blend
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.