missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
alpha-Synuclein Monoclonal antibody specifically detects alpha-Synuclein in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | alpha-Synuclein |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 5C2 |
| Conjugate | DyLight 550 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | alpha-synuclein, I+/--synuclein, MGC110988, NACP, non A-beta component of AD amyloid, Non-A beta component of AD amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor, PARK1, PARK4, PD1, SNCA, synuclein alpha-140, synuclein, alpha (non A4 component of amyloid precursor), truncated alpha synuclein |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | This alpha-Synuclein Antibody (5C2) was developed against recombinant human alpha-synuclein (61-95) purified from E. coli (NP_0003360). |
| Purification Method | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?