missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ PTH Antibody Pair [HRP]

Product Code. 18279817 Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
15 Plates
5 Plates
missing translation for 'unitSize'
Pack of 15
Pack of 5
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18279817

missing translation for 'mfr': Novus Biologicals™ NBP27941115PLATES

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Polyclonal/Monoclonal Antibody Pair

This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Human PTH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Assay Range 312.5 pg/mL
Assay Sensitivity 312.5-20000 pg/mL
Assay Sandwich ELISA
Conjugate HRP
Product Type Antibody Pairs
Specificity This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Human PTH.
Target Species Human
For Use With (Application) Sandwich ELISA
Gene Alias Parathormone, Parathyrin, parathyroid hormone, parathyroid hormone 1, PTH1
Gene ID (Entrez) 5741
Gene Symbol PTH
Host Species Rabbit/Mouse
Kit Contents
  • Detection Antibody: 0.2 mg/mL of rabbit anti-Human PTH polyclonal antibody conjugated to horseradish-peroxidase (HRP) (in PBS, 50 % HRP-Protector, pH 7.4, store at 4C).
  • Capture Antibody: 0.2 mg/mL of mouse anti-Human PTH monoclonal antibody (in PBS, pH 7.4).
  • Standard: Each vial contains 380 ng of recombinant Human PTH.
  • Quantity 15 Plates
    Regulatory Status RUO
    Research Discipline Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cancer
    Storage Requirements Storage is content dependent.
    Target PTH
    Technique 1. Capture Antibody: Dilute to a working concentration of 2 μg/mL in PBS before coating. 2. Detection Antibody: Dilute to working concentration of 0.25 μg/mL in detection antibody dilution buffer before use. 3. Standard: Reconstitute with 1 ml detection antibody dilution buffer. After reconstitution, store at -20 to -80°C in a manual defrost freezer. A seven-point standard curve using 2-fold serial dilutions in sample dilution buffer, and a high standard of 20000 pg/mL is recommended.
    Vedi altri risultati Mostra meno risultati
    Correzione del contenuto del prodotto

    Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

    Titolo del prodotto

    Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

    Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato