missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer PTFE Tubing

Product Code. 30052993 Shop All Cole-Parmer Products
Click to view available options
Diameter (English) Inner:
1/16 in.
1/8 in.
3/16 in.
5/32 in.
7/16 in.
Diameter (English) Outer:
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
Unit Size:
15m
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 30052993

Brand: Cole-Parmer 5011945

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Chemically inert and resistant to nearly all chemicals and solvents

Wide temperature range of -201°C to 260°C (-330°F to 500°F). Lowest coefficient of friction of any tubing. E in., cellent fle in., ibility. Does not contain BPA, phthalates, or PVC. Sterilize by autoclave, EtO, and chemical sterilants. Complies with FDA 21 CFR 177.1550, USP Class VI, ASTM D 3295. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection

Especificaciones

Certifications/Compliance ADCF;FDA;Non-Phthalate;RoHS;USP
Diameter (English) Inner 1/16 in.
Diameter (English) Outer 1/8 in.
Overall Length (English) 50 ft.

Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado