missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ PTFE Propeller Stirrer Shafts

Product Code. p-8005477
Click to view available options
Length (Metric):
350 mm
600 mm
800 mm
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10419961

Brand: Bohlender™ C37812

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Specifications

Diameter (Metric) Shaft 8 mm
For Use With (Application) The product is sucked bottom-up, good axial flow with low shear force.
Length (Metric) 350 mm
Quantity 1 Each
Type Propeller Stirrer Shaft
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.