missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
PSMD14 Monoclonal specifically detects PSMD14 in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | PSMD14 |
| Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | SR1573 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200 |
| Formulation | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. |
| Gene Alias | EC 3.1.2.15, EC 3.4.19.-, PAD1, POH126S proteasome non-ATPase regulatory subunit 14,26S proteasome regulatory subunit RPN11, proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 14, Rpn11, RPN11,26S proteasome-associated PAD1 homolog 1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | A synthesized peptide derived from human PSMD14 (Uniprot #: O00487) |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?