missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PSMC6 Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™

Product Code. 18366066 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18366066 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18366066 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP299613V

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

PSMC6 Polyclonal specifically detects PSMC6 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen PSMC6
Applications Western Blot, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 405
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias 26S protease regulatory subunit 10B, 26S protease regulatory subunit S10B, 26S proteasome AAA-ATPase subunit RPT4, CADP44, conserved ATPase domain protein 44, MGC12520, p42, P44, proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, ATPase, 6, Proteasome 26S subunit ATPase 6, Proteasome subunit p42, SUG2
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of human PSMC6.
Purification Method Antigen Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 5706
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.