missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PSMB5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

£135.00 - £349.00

Specifications

Antigen PSMB5
Concentration 0.22 mg/mL
Applications Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs

Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
16898904
View Documents
Proteintech
19178-1-AP-20UL
20 μL
£135.00
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
16888904
View Documents
Proteintech
19178-1-AP-150UL
150 μL
£349.00
150µL
View alternative products
Save Up to 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Description

Description

Cyclic nucleotide phosphodiesterases.
Specifications

Specifications

PSMB5
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
O55234, P28074, P28075
19173, 29425, 5693
PSMB5 Fusion Protein Ag5828
Primary
-20°C
PSMB5
0.22 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
20S proteasome, LMPX, Macropain epsilon chain, MB1, Proteasome chain 6, Proteasome epsilon chain, Proteasome subunit beta type 5, Proteasome subunit MB1, Proteasome subunit X, PSMB5, X
Psmb5
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis