missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PSI-6130, MedChemExpress

Product Code. 16456207
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10mg
2mg
50mg
5mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16456207

Marke: Medchem Express HY10165

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress PSI-6130 is a potent and selective inhibitor of HCV NS5B polymerase, and inhibits HCV replication with a mean IC50 of 0.6 μM.

PSI-6130 is a potent and selective inhibitor of HCV NS5B polymerase, and inhibits HCV replication with a mean IC50 of 0.6 μM.

Spezifikation

Chemical Name or Material PSI-6130
CAS 817204-33-4
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C10H14FN3O4
Quantity 5 mg
Synonym R 1656
Solubility Information DMSO : 25 mg/mL (96.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N=C(C=CN1[C@@H]([C@@](C)([C@@H]2O)F)O[C@@H]2CO)N
Molecular Weight (g/mol) 259.23
Formula Weight 259.23
Percent Purity 95.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-anti-virus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt