missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pseudo Erythromycin A Enol Ether, TRC

Artikelnummer. 30133282
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
1mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30133282 1 mg 1mg
17928424 25 mg 25mg
17929264 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30133282 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP8395001MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 22-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 105882-69-7
Molecular Formula C37 H65 N O12
Molecular Weight (g/mol) 715.91
Synonym 4,13-Dioxabicyclo[8.2.1]tridec-12-en-5-one, 7-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-3-[(1R,2R)-1,2-dihydroxy-1-methylbutyl]-2,6,8,10,12-pentamethyl-9-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-, (2R,3R,6R,7S,8S,9R,10R)-, 4,13-Dioxabicyclo[8.2.1]tridec-12-en-5-one, 7-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-3-(1,2-dihydroxy-1-methylbutyl)-2,6,8,10,12-pentamethyl-9-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-, [2R-[2R*,3R*(1R*,2R*),6R*,7S*,8S*,9R*,10R*]]-, (2R,3R,6R,7S,8S,9R,10R)-7-[(2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-3-[(1R,2R)-1,2-dihydroxy-1-methylbutyl]-2,6,8,10,12-pentamethyl-9-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-4,13-dioxabicyclo[8.2.1]tridec-12-en-5-one, 8,9-Anhydropseudo-erythromycin A-6,9-hemiketal, EM 701, LY 267108, Pseudoerythromycin A enol ether
IUPAC Name (2R,3R,6R,7S,8S,9R,10R)-3-[(2R,3R)-2,3-dihydroxypentan-2-yl]-9-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-7-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-2,6,8,10,12-pentamethyl-4,13-dioxabicyclo[8.2.1]tridec-1(12)-en-5-one
SMILES CC[C@@H](O)[C@@](C)(O)[C@@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@]4(C)CC(=C(O4)[C@@H]1C)C

Spezifikation

Quantity 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C37H65NO12/c1-14-25(39)37(10,43)32-20(4)28-18(2)16-36(9,50-28)31(49-34-27(40)24(38(11)12)15-19(3)45-34)21(5)29(22(6)33(42)48-32)47-26-17-35(8,44-13)30(41)23(7)46-26/h19-27,29-32,34,39-41,43H,14-17H2,1-13H3/t19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,27-,29+,30+,31-,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
Formula Weight 715.4507
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Pseudo Erythromycin A Enol Ether
Grade HPLC
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.