missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Protocadherin gamma A8 Antibody, Novus Biologicals™

Code produit 18376828 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.05 mg
Conditionnement:
0.05mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18376828 0.05 mg 0.05mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18376828 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur H00009708B01P

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Polyclonal Antibody

Protocadherin gamma A8 Polyclonal antibody specifically detects Protocadherin gamma A8 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen Protocadherin gamma A8
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS (pH 7.4)
Gene Accession No. NP_054723.1
Gene Alias KIAA0327PCDH-GAMMA-A8, PCDH-gamma-A8, protocadherin gamma subfamily A, 8, protocadherin gamma-A8
Host Species Mouse
Immunogen PCDHGA8 (NP_054723.1, 1 a.a. - 820 a.a.) full-length human protein. MAAPQSRPRRGELILLCALLGTLWEIGRGQIRYSVPEETDKGSFVGNISKDLGLDPRKLAKHGVRIVSRGRTQLFALNPRSGSLITAGRIDREELCAQSPRCLININTLVEDKGKLFGVEIEIIDINDNNPKFQVEDLEVKINEIAVPGARYPLPEAVDPDVGVNSLQSYQLSPNHHFSLDVQTGDNGAINPELVLERALDREEEAAHHLVLTASDGGKPPRSSTVRIHVTVLDTNDNAPVFPHPIYRVKVLENMPPGTRLLTVTASDPDEGINGKVAYKFRKINEKQTPLFQLNENTGEISIAKSLDYEECSFYEMEIQAEDVGALLGRTKLLISVEDVNDNRPEVIITSLFSPVLENSLPGTVIAFLSVHDQDSGKNGQVVCYTRDNLPFKLEKSIGNYYRLVTRKYLDRENVSIYNITVMASDLGTPPLSTETQIALHVADINDNPPTFPHASYSAYILENNLRGASIFSLTAHDPDSQENAQVTYSVTEDTLQGAPLSSYISINSDTGVLYALQSFDYEQIRDLQLLVTASDSGDPPLSSNMSLSLFVLDQNDNAPEILYPALPTDGSTGVELAPRSAERGYLVTKVVAVDRDSGQNAWLSYRLLKASEPGLFSVGLHTGEVRTARALLDRDALKQSLVVAVQDHGQPPLSATVTLTVAVADSIPEVLTELGSLKPSVDPNDSSLTLYLVVAVAAISCVFLAFVAVLLGLRLRRWHKSRLLQDSGGRLVGVPASHFVGVEEVQAFLQTYSQEVSLTADSRKSHLIFPQPNYADMLISQEGCEKNDSLLTSVDFHEYKNEADHGQVSLVLCLLLISR
Purification Method Protein G purified
Quantity 0.05 mg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 9708
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.