Learn More
R&D Systems™ Proteome Profiler Human Ubiquitin Array
Code produit. 18047641
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18047641
Marque: R&D Systems™ ARY027
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
The Proteome Profiler Human Ubiquitin Array requires no specialized equipment and eliminates the need for multiple Western blot experiments.
The Proteome Profiler Human Ubiquitin Array contains 4 membranes-each spotted in duplicate with 49 different antibodies to ubiquitin target proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Content And Storage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Quantity 1 Kit
Kit Contents 4 Array Membranes, 4-Well Multi-Dish, Array Buffers, Wash Buffer, Detection Antibody Cocktail, Streptavidin-HRP, Chemiluminescent Detection Reagents, Transparency Overlay Template, Detailed Protocol
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis