missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Protein kinase inhibitors 1 hydrochloride, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Description
Protein kinase inhibitors 1 hydrochloride is a potent HIPK2 inhibitor, with IC50s of 136 and 74 nM for HIPK1 and HIPK2, and a Kd of 9.5 nM for HIPK2.
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Protein kinase inhibitors 1 hydrochloride |
| CAS | 2321337-71-5 |
| Color | Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C18H18ClN5O3S |
| Quantity | 50 mg |
| Solubility Information | H2O : 9.09 mg/mL (21.65 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 8.33 mg/mL (19.84 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NC/1=O)SC1=C\C2=CNC(C(C3=CC=C(N4CCNCC4)N=C3)=C2)=O.[H]Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 419.89 |
| Formula Weight | 419.89 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu