missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PROTAC BET Degrader-1, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
Unit Size:
10mg
25mg
5mg
Description
PROTAC BET Degrader-1 is a PROTAC connected by ligands for Cereblon and BET, decreasing BRD2, BRD3, and BRD4 protein levels at low concentration.
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | PROTAC BET Degrader-1 |
| CAS | 2093386-22-0 |
| Color | Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C44H45N11O9 |
| Quantity | 5 mg |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 50 mg/mL (57.35 mM) |
| SMILES | CCN1C(NC2=C3C4=CC(OC)=C(C(C(C)=NO5)=C5C)C=C4NC3=NC(C(NCCCCNC(COC6=C(C(N7C(CCC8=O)C(N8)=O)=O)C(C7=O)=CC=C6)=O)=O)=N2)=CC(C9CC9)=N1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 871.9 |
| Formula Weight | 871.9 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu