missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Propionic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™

Product Code. 10345860 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
2.5 L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
10345860 500 mL 500mL
10754381 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10345860 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/7560/PB08
Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Identifiants chimiques

CAS 79-09-4
Molecular Formula C3H6O2
Molecular Weight (g/mol) 74.079
MDL Number 2756
InChI Key XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym propionic acid, ethylformic acid, methylacetic acid, carboxyethane, ethanecarboxylic acid, pseudoacetic acid, metacetonic acid, monoprop, luprosil, prozoin
PubChem CID 1032
ChEBI CHEBI:30768
IUPAC Name propanoic acid
SMILES CCC(=O)O

Spécification

Melting Point -22°C
pH 2.5
Boiling Point 141°C
Packaging HDPE plastic bottle
Quantity 500 mL
Vapor Density 2.56
Formula Weight 74.08g/mol
Vapor Pressure 5mbar at 20°C
Physical Form Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Propionic acid
Mention d'avertissement
  • Danger
Catégorie de danger
  • Flammable liquid Category 3
  • Substances and mixtures corrosive to metals Category 1
  • Skin corrosion/irritation Category 1 B
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Specific target organ toxicity Category 3
Mention de danger
  • H226-Flammable liquid and vapour.
  • H290-May be corrosive to metals.
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
  • H335-May cause respiratory irritation.
Conseils de prudence
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.