missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nitritex™ Profile PNHS Medical Gloves
Descripción
The hypoallergenic accelerator-free and latex-free Profile PNHS™ is the ideal choice for those with sensitive skin. The sterile, extra length, nitrile surgical glove is anatomically shaped to enhance comfort and avoid wearer fatigue. The PNHS offers excellent chemical protection and has good puncture resistance. Measuring 300mm/12” the PNHS provides extra coverage than standard surgical gloves and features a beaded cuff to ensure stability on the arm.
Especificaciones
Especificaciones
| Back Material | Nitrile |
| Certifications/Compliance | ISO 9001:2008 & 13485:2003 and Directive 93/42/EEC Annex V |
| Classification | Class IIa Medical Device |
| Cuff Material | Nitrile |
| Color | White |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Powdered | Powder Free |
| Product Type | Gloves |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?