missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PRKCBP1 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Product Code. 18421594 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18421594 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18421594 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP119131AF750

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

PRKCBP1 Polyclonal antibody specifically detects PRKCBP1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PRKCBP1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 750
Dilution Western Blot
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias ESP-2, HED-2, zyxin, Zyxin-2
Host Species Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 1136 and 1186 of human protein kinase C binding protein 1 (zinc finger, MYND-type containing 8) using the numbering given in entry CAI21842.1 (GeneID 23613).
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 23613
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.