missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Presenilin-1 Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™

Product Code. 18409163 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18409163 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18409163 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP176792DL594

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Presenilin-1 Polyclonal antibody specifically detects Presenilin-1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen Presenilin-1
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 594
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias AD3EC 3.4.23.-, Alzheimer disease 3, EC 3.4.23, FAD, presenilin 1, Protein S182, PS-1, PS1presenilin-1, PSNL1, S182
Host Species Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 23 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human presenilin1. The immunogen is located within amino acids 330 - 380 of Presenilin1. Amino Acid Squence: SEEWEAQRDSHLGPHRSTPESRA
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Alzheimers Research, Apoptosis, Cancer, Hematopoietic Stem Cell Markers, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Stem Cell Markers, Stem Cell Signaling Pathway, Tumor Suppressors, Wnt Signaling Pathway
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 5663
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.