missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PRC1 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 488, Clone: 1E1D5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Proteintech CL488-67027-20UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
PRC1 Monoclonal antibody specifically detects PRC1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for IFEspecificaciones
| PRC1 | |
| Monoclonal | |
| 1000 μg/mL | |
| PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3. | |
| Mouse | |
| 20 μL | |
| 9055 | |
| Store at -20°C | |
| Liquid |
| Immunofluorescence | |
| 1E1D5 | |
| CoraLite 488 | |
| BC013768 | |
| Protein G purification | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido