missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
PPIL2 Polyclonal specifically detects PPIL2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | PPIL2 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.5 mg/ml |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1.0 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulation | PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide |
| Gene Accession No. | Q13356 |
| Gene Alias | CYC4, cyclophilin, 60kDa, cyclophilin-60, Cyclophilin-like protein Cyp-60, Cyp-60, CYP60, EC 5.2.1.8, FLJ39930, hCyP-60, MGC33174, MGC787, peptidylprolyl cis-trans isomerase, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase-like 2, peptidylprolyl isomerase (cyclophilin)-like 2, PPIase, Rotamase PPIL2 |
| Gene Symbols | PPIL2 |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?