missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PPIL1 Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18358346 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18358346 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18358346 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP300253AF700

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PPIL1 Polyclonal specifically detects PPIL1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen PPIL1
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 700
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias CYPL1cyclophilin-related gene 1, EC 5.2.1.8, hCyPX, MGC678, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase-like 1, peptidylprolyl isomerase (cyclophilin)-like 1, PPIase, Rotamase PPIL1
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant PPIL1 (Q9Y3C6; Met1-Gly166).
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 51645
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.