missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PPEF1, Mouse anti-Human, Clone: 1F6-1A5, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Abnova H00005475-M01.100ug
This item is not returnable.
View return policy
Description
Sequence: MGCSSSSTKTRRSDTSLRAALIIQNWYRGYKARLKARQHYALTIFQSIEYADEQGQMQLSTFFSFMLENYTHIHKEELELRNQSLESEQDMRDRWDYVDSIDVPDSYNGPRLQFPLTCTDIDLLLEAFKEQQILHAHYVLEVLFETKKVLKQMPNFTHIQTSPSKEVTICGDLHGKLDDLFLIFYKNGLPSERNPYVFNGDFVDRGKNSIEILMILCVSFLVYPNDLHLNRGNHEDFMMNLRYGFTKEILHKYKLHGKRILQILEEFYAWLPIGTIVDNEILVIHGGISETTDLNLLHRVERNKMKSVLIPPTETNRDHDTDSKHNKVGVTFNAHGRIKTNGSPTEHLTEHEWEQIIDILWSDPRGKNGCFPNTCRGGGCYFGPDVTSKILNKYQLKMLIRSHECKPEGYEICHDGKVVTIFSASNYYEEGSNRGAYIKLCSGTTPRFFQYQVTKATCFQPLRQRVDTMENSAIKILRERVISRKSDLTRAFQLQDHRKSGKLSVSQWAFCMENILGLNLPWRSLSSNLVNIDQNGNVEYMSSFQNIRIEKPVQEAHSTLVETLYRYRSDLEIIFNAIDTDHSGLISVEEFRAMWKLFSSHYNVHIDDSQVNKLANIMDLNKDGSIDFNEFLKAFYVVHRYEDLMKPDVTNLGSpecifications
| PPEF1 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| protein phosphatase, EF-hand calcium binding domain 1 | |
| PP7/PPEF/PPP7C | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
| ELISA, KnockDown, Western Blot | |
| 1F6-1A5 | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| BC036026 | |
| PPEF1 | |
| PPEF1 (AAH36026, 1 a.a. ∼ 653 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
| RUO | |
| 5475 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG1 κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur