missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PP1 alpha/PPP1A Antibody (4G3), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18425258 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18425258 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18425258 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP104334MFV450

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

PP1 alpha/PPP1A Monoclonal antibody specifically detects PP1 alpha/PPP1A in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PP1 alpha/PPP1A
Applications Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Clone 4G3
Conjugate mFluor Violet 450 SE
Dilution Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias EC 3.1.3.16, PP1alpha, PP-1AMGC15877, PPP1AMGC1674, protein phosphatase 1, catalytic subunit, alpha isoform, protein phosphatase 1, catalytic subunit, alpha isozyme, serine/threonine protein phosphatase PP1-alpha 1 catalytic subunit, serine/threonine-protein phosphatase PP1-alpha catalytic subunit
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant human PP1 alpha/PPP1A (30-299aa) purified from E. coli
Purification Method Protein G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Phospho Specific, Protein Phosphatase
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 5499
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.