missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Potassium phosphate, 0.5M buffer soln., pH 7.6, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15445449
Click to view available options
Quantity:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250mL
500mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15445449

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J63189.AP

Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Applications
Potassium phosphate buffer is typically used as a component for a wide variety of media used in the culture of microorganisms, as a component in phosphate buffered saline. In addition to helping maintain pH, it supplies essential phosphate.

Solubility
Soluble in water, Insoluble in ethanol, alcohol.

Notes
Store sealed bottle containing the dehydrated medium at 2 - 30C. Once opened and recapped, place container in a low humidity environment at the same storage temperature. Protect from moisture and light by keeping container tightly closed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

CAS 7778-77-0
Concentration 0.5 M
pH 7.6
Physical Form Liquid
Quantity 500 mL
Molecular Formula H2KO4P
MDL Number MFCD00011401 MFCD00147253
InChI Key GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
IUPAC Name potassium dihydrogen phosphate
Molecular Weight (g/mol) 136.08
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt