missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Potassium hexacyanoferrate(III) solution, Honeywell™

Artikelnummer. 15664140 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Quantity:
1 L
Packungsgröße:
1 L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15664140

Marke: Honeywell-Fluka 342721L

Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Volumetric, 0.1 M K3Fe(CN)6

Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:

  • Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
  • Buffers available as concentrates or ready-to-use

 

  • Reagents for complexometry:
    • Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
    • Masking agents
  • Indicators for volumetric and complexometric titrations

 


 

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

CAS 13746-66-2, 7732-18-5
Quantity 1 L
MDL Number MFCD00011392
UN Number NONH for all modes of transport
Chemical Name or Material Potassium hexacyanoferrate(III) solution
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt