missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Potassium bisulfate, Puriss. p.a., ≥99%, Honeywell Fluka™

Product Code. 15613350 Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
500 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Unit Size:
1kg
500g
50kg
Pack of 6
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15613350

Brand: Honeywell-Fluka 3126050KG

Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Puriss. p.a.,≥99%

  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 7646-93-7
Molecular Formula HKO4S
Molecular Weight (g/mol) 136.16
MDL Number MFCD00011404
InChI Key CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c
PubChem CID 516920
IUPAC Name potassium;hydrogen sulfate
SMILES [K+].OS([O-])(=O)=O

Tekniske data

Melting Point 214°C (literature)
CAS Max % 100.0000%
Quantity 50 kg
Linear Formula K4Fe(CN)6 · 3H2O
UN Number UN2509
Formula Weight 136.17
Percent Purity >99%
Grade puriss. p.a.
Packaging Fiberboard Box
Density 2.32 g/mL at 25 °C(lit.)
Chemical Name or Material Potassium bisulfate, Puriss. p.a., ≥99%
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.