missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress Porcine dynorphin A(1-13)
Click to view available options
Quantity:
25 mg
Conditionnement:
25mg
Spécification
Spécification
| Purity | 99.61% |
| CAS | 72957-38-1 |
| Content And Storage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molecular Weight (g/mol) | 1603.96 g/mol |
| Product Type | Peptides |
| Quantity | 25 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Solubility | H2O : ≥ 60 mg/mL (37.41 mM) |
| Synonym | Dynorphin A Porcine Fragment 1-13 |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu