missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ponesimod, MedChemExpress

Product Code. 16440407
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16440407

Brand: Medchem Express HY10569

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress Ponesimod (ACT-128800) is a potent, selective and orally active agonist of S1P1, with an IC50 of 6 nM in a radioligand binding assay. Ponesimod activates S1P1-mediated signal transduction with high potency (EC50=5.7 nM). Ponesimod can protect against lymphocyte-mediated tissue inflammation.

Ponesimod (ACT-128800) is a potent, selective and orally active agonist of S1P1, with an IC50 of 6 nM in a radioligand binding assay. Ponesimod activates S1P1-mediated signal transduction with high potency (EC50=5.7 nM). Ponesimod can protect against lymphocyte-mediated tissue inflammation.

Tekniske data

Chemical Name or Material Ponesimod
CAS 854107-55-4
Color Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C23H25ClN2O4S
Quantity 50 mg
Synonym ACT-128800
Solubility Information DMSO : ≥ 100 mg/mL (216.93 mM)
SMILES O=C1N(C2=CC=CC=C2C)/C(S/C1=C\C3=CC=C(OC[C@H](O)CO)C(Cl)=C3)=N/CCC
Molecular Weight (g/mol) 460.97
Formula Weight 460.97
Percent Purity 98.25%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.