missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ Pomalidomide 5'-piperazine-4-methylpiperidine
Click to view available options
Quantity:
25 mg
Packungsgröße:
25mg
Beschreibung
Pomalidomide 5'-piperazine-4-methylpiperidine is a functionalized cereblon ligand for PROTAC™ research and development; incorporates an E3 ligase ligand with a terminal piperidine for onward chemistry to generate Protein Degraders with rigid linkers. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC™. Please contact us for SD files of our available Degrader Building Blocks.PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | 2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-5-[4-(4-piperidinylmethyl)-1-piperazinyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione dihydrochloride |
| CAS | 2758431-93-3 |
| Quantity | 25 mg |
| Target | Degrader Building Blocks |
| Molecular Formula | C23H29N5O4.2HCl |
| Purity | 95% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur