missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Polypropylene Thread Adapter

Product Code. 10719205 Shop All Bürkle Products
Click to view available options
Thread Size:
External: 2 in. BSP - 64 mm (BSI)
External: 2 in. Coarse Mauser - 64 mm (BSI)
Internal: 35 mm - 2 in. (BSP)
Unit Size:
Each
This item is not returnable. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10719205

missing translation for 'mfr': Buerkle™ 06003003

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Buerkle™ Polypropylene Thread Adapter facilitates the secure connection of pumps and discharge cocks to a variety of containers.

  • Constructed of polypropylene
  • Interchange the connections to different adapters
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Material Polypropylene
For Use With Pump-it Container Pump
Thread Size External: 2 in. BSP - 64 mm (BSI)
Color Blue
Product Type Thread Adapter
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt