missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Polypropylene Micro Tubes Cap Insert

Codice prodotto. 10480243 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Color:
Blue
Green
Red
White
Yellow
Dimensione della confezione:
Pack of 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Color Dimensione della confezione
10480243 Blue Pack of 500
10548931 Red Pack of 500
10324851 Yellow Pack of 500
10028960 Green Pack of 500
15527851 White Pack of 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10480243 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 780721
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    £18.95
    £18.00 / Pack of 500
    Save £0.95
    5% Off
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Polypropylene Micro Tubes Cap Insert for use with all non-tamper evident screw caps allows for easy identification.

  • For micro tubes with attached or bulk screw caps
  • Suitable for use with non-tamper evident caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Product Type Microtube Cap Insert
Material Polypropylene
Color Blue
Temperature Range (Metric) -196°C to +121°C
For Use With (Equipment) Microtubes, Screw Caps
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.