missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Brady™ Polypropylene Extra Cleats for 480/600V Lockout
Beskrivelse
- Assures positive restraint for breakers with long, sliding switch throws
- Polypropylene
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | Extra Cleats |
| Alternate Part Number | LOCKOUT CLEAT 480/600 VOLT GENERAL USE |
| Color | Red |
| Description | Extra Cleats for 480/600V Lockout |
| For Use With (Equipment) | For 480/600V Lockout |
| Quantity | 6 Pk. |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?