missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kolmi Hopen™ Polypropylene Bouffant Caps, 53 cm Diameter
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7227165 Tienda Medicom Productos
Click to view available options
Color:
Blue
Green
White
Includes:
Caps and Polybags
Caps and Wall Dispenser
Tamaño de la unidad:
Pack of 100

Código de producto. 17740129

Marca: Kolmi Hopen™ 70.011

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

These comfortable bouffant caps provide additional hygiene control for various industrial environments and come in polybags or wall dispensers for convenient use.

  • Lightweight for improved comfort
  • Ability to use a color code for tracking
  • Adapts to different head sizes
  • Single elastic band
  • 12 g/m2 material weight

Especificaciones

Material Polypropylene
Color White
Disposable Single-use
Design Type Bouffant
Sterility Non-sterile
Certifications/Compliance EN ISO 9001
Quantity 100 Pk.
Diameter (Metric) 53 cm
Includes Caps and Wall Dispenser
For Use With (Application) Industrial, Laboratory
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado