missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Polyethylene Glycol 4000 Grade, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical

Code produit. 10764571 Tous les produits Fisher Chemical Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
500 g
Packaging:
Plastic powder jar
missing translation for 'unitSize'
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10764571

missing translation for 'mfr': Fisher Chemical P/3680/53

Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

500g, Plastic powder jar

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Color White
CAS 25322-68-3
Physical Form Solid
Melting Point 54°C
Molecular Formula (C2H4O)n
MDL Number MFCD01779601
Quantity 500 g
InChI Key LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H]OCCO
IUPAC Name ethane-1,2-diol
Molecular Weight (g/mol) 62.07
Formula Weight ≈4000g/mol
Packaging Plastic powder jar
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis