missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

POLR2J Antibody (1A10), Novus Biologicals™

Product Code. 18388359 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
Conditionnement:
0.01mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18388359 0.1 mg 0.01mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18388359 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur H00005439M02

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

POLR2J Monoclonal antibody specifically detects POLR2J in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen POLR2J
Applications Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Classification Monoclonal
Clone 1A10
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500, ELISA, Sandwich ELISA
Formulation In 1x PBS, pH 7.4
Gene Accession No. AAH24165
Gene Alias DNA-directed RNA polymerase II subunit J-1, DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB11-a, hRPB14, MGC71910, POLR2J1RNA polymerase II subunit B11-a, polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide J (13.3kD), polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide J, 13.3kDa, RNA polymerase II 13.3 kDa subunit, RPB11, RPB11A, RPB11m
Host Species Mouse
Immunogen POLR2J (AAH24165, 1 a.a. ~ 117 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MNAPPAFESFLLFEGEKKITINKDTKVPNACLFTINKEDHTLGNIIKSQLLKDPQVLFAGYKVPHPLEHKIIIRVQTTPDYSPQEAFTNAITDLISELSLLEERFRVAIKDKQEGIE
Purification Method IgG purified
Quantity 0.1 mg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Neurodegeneration, Neuroscience
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 5439
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.