missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PMS2 Monoclonal Antibody (8E4G11)

Mouse Monoclonal Antibody

Brand:  Invitrogen™ MA548575

Product Code. 17926311

  • £434.00 / 100µg

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Description

Description

PMS2 Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow, ELISA

PMS1 protein homologue 2 (PMS2) is a DNA mismatch repair protein. Defects in PMS2 are a cause of hereditary non-polyposis cancer (HNPCC). Human PMS2 is an amino acid protein of 862 amino acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer

Specifikationer

PMS2
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 0.05% sodium azide
P54278
PMS2
Purified recombinant fragment of human PMS2 (AA: 748-851) expressed in E. Coli.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG2b
ELISA, Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry, Western Blot
8E4G11
Unconjugated
PMS2
AW555130; DNA mismatch repair protein PMS2; H_DJ0042M02.9; HNPCC4; mismatch repair endonuclease PMS2; MLH4; PMS1 homolog 2, mismatch repair protein; PMS1 homolog 2, mismatch repair system component; PMS1 protein homolog 2; PMS2; PMS2 postmeiotic segregation increased 2; PMS2 postmeiotic segregation increased 2 (S. cerevisiae); PMS2CL; PMSL2; postmeiotic segregation increased 2; postmeiotic segregation increased 2 (S. cerevisiae); postmeiotic segregation increased 2 nirs variant 6
Mouse
Protein G
RUO
5395
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Produktförslag

Produktförslag

Filmer
SDS
Dokument

Dokument

Produktspecifikationer
Kampanjer

Kampanjer

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.