missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PMS1 Antibody (PCRP-PMS1-2E11), DyLight 488, Novus Biologicals™

Product Code. 18362392 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18362392 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18362392 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP314142G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

PMS1 Monoclonal antibody specifically detects PMS1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PMS1
Applications Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone PCRP-PMS1-2E11
Conjugate DyLight 488
Formulation 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gene Alias DKFZp781M0253, FLJ98259, HNPCC3, hPMS1, human homolog of yeast mutL, mismatch repair gene PMSL1, PMS1 postmeiotic segregation increased 1 (S. cerevisiae), PMS1 protein homolog 1, PMSL1DNA mismatch repair protein PMS1, postmeiotic segregation increased (S. cerevisiae) 1, rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.10B, rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.10E
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant full-length human PMS1 protein (Uniprot: P54277)
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline DNA Repair, Mismatch Repair, Ovarian Carcinoma Cell Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 5378
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.