missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PLEKHA3, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Mouse Polyclonal Antibody
Marca: Abnova H00065977-B01.50uL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: MEGVLYKWTNYLTGWQPRWFVLDNGILSYYDSQDDVCKGSKGSIKMAVCEIKVHSADNTRMELIIPGEQHFYMKAVNAAERQRWLVALGSSKACLTDTRTKKEKEISETSESLKTKMSELRLYCDLLMQQVHTIQEFVHHDENHSSPSAENMNEASSLLSATCNTFITTLEECVKIANAKFKPEMFQLHHPDPLVSPVSPSPVQMMKRSVSHPGSCSSERSSHSIKEPVSTLHRLSQRRRRTYSDTDSCSDIPLEDPDRPVHCSKNTLNGDLASATIPEESRLMAKKQSESEDTLPSFSSEspecificaciones
| PLEKHA3 | |
| Polyclonal | |
| No additive | |
| NM_019091 | |
| PLEKHA3 | |
| PLEKHA3 (NP_061964, 1 a.a. ∼ 300 a.a) full-length human protein. | |
| RUO | |
| 65977 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| pleckstrin homology domain containing, family A (phosphoinositide binding specific) member 3 | |
| FAPP1/FLJ20067 | |
| Mouse | |
| 50 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido