missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Platinum On Carbon (10 wt. %), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Platinum |
| CAS | 7440-06-4 |
| Molecular Formula | Pt |
| Quantity | 2.5 g |
| Synonym | Pt |
| InChI Formula | InChI=1S/Pt |
| SMILES | [Pt] |
| IUPAC Name | platinum |
| Molecular Weight (g/mol) | 195.08 |
| Formula Weight | 194.965 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?