missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Platinum Iridium foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99.9% (metals basis)

Product Code. 11354757
Click to view available options
Quantity:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Unit Size:
25mm
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11354757

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041802.FF

Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Used in the fabrication of micro electrodes for electrical stimulation of nervous tissue and electrophysiological recordings. | Pt:Ir; 90:10 wt%

Platinum Iridium foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99.9% (metals basis) is used in the fabrication of micro electrodes for electrical stimulation of nervous tissue and electrophysiological recordings.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Chemical Name or Material Platinum Iridium foil
Quantity 25 x 25 mm
Molecular Formula Pt:Ir; 90:10 wt%
MDL Number MFCD02091683
Solubility Information Insoluble in water.
Percent Purity 99.9%
Packaging Tube

RUO – Research Use Only

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.