missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Plastin L Antibody (SR2136), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-22068-50ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Plastin L Monoclonal antibody specifically detects Plastin L in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Spezifikation
| Plastin L | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
| SR2136 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:50 | |
| CP64, DKFZp781A23186, FLJ25423, FLJ26114, FLJ39956, LC64PPLS2bA139H14.1 (lymphocyte cytosolic protein 1 (L-plastin)), LCP-1, LPL, L-plastin, L-plastin (Lymphocyte cytosolic protein 1) (LCP-1) (LC64P), Lymphocyte cytosolic protein 1, lymphocyte cytosolic protein 1 (L-plastin), Lymphocyte cytosolic protein-1 (plasmin), plastin 2, plastin-2 | |
| A synthesized peptide derived from human Plastin L (Uniprot #: P13796) | |
| 50 μg | |
| Cancer, Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Immunology, Signal Transduction | |
| 3936 | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur