missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PLA2G1B Antibody (004), DyLight 550, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18388340 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18388340 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18388340 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP290538R

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Monoclonal Antibody

PLA2G1B Monoclonal specifically detects PLA2G1B in Mouse samples. It is validated for Sandwich ELISA Detection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen PLA2G1B
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 4
Conjugate DyLight 550
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias Group IB phospholipase A2, Phosphatidylcholine 2-acylhydrolase 1B, phospholipase A2, phospholipase A2, group IB (pancreas), PLA2AMGC119834, PLA2EC 3.1.1.4, PPLA2MGC119835
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse PLA2G1B (NP_035237.1; Met1-Cys146).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Lipid and Metabolism
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 5319
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.