missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PLA2G1B Antibody (001), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Product Code. 18395700 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18395700 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18395700 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP290537AF405

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

PLA2G1B Monoclonal specifically detects PLA2G1B in Mouse samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PLA2G1B
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 1
Conjugate Alexa Fluor 405
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias Group IB phospholipase A2, Phosphatidylcholine 2-acylhydrolase 1B, phospholipase A2, phospholipase A2, group IB (pancreas), PLA2AMGC119834, PLA2EC 3.1.1.4, PPLA2MGC119835
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse PLA2G1B (NP_035237.1; Met 1-Cys146).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Lipid and Metabolism
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 5319
Test Specificity No cross-reactivity in ELISA with: Human PLA2G1B
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.