missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ PKIG Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ PA566618
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Immunogen sequence: MEVESSYSDFI SCDRTGRRNA VPD Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 100%, rat 100%.
Extremely potent competitive inhibitor of cAMP-dependent protein kinase activity, this protein interacts with the catalytic subunit of the enzyme after the cAMP-induced dissociation of its regulatory chains.
Spezifikation
| PKIG | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PKIG | |
| cAMP-dependent protein kinase inhibitor gamma; Pkig; PKIgamma; PKI-gamma; protein kinase (cAMP-dependent, catalytic) inhibitor gamma; protein kinase inhibitor, gamma | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 11142 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry | |
| 0.05 mg/mL | |
| PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
| Q9Y2B9 | |
| PKIG | |
| Recombinant Human PKIG. Recombinant protein control fragment (Product #RP-107277). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur