missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PKIG Antibody [Alexa Fluor™ 594], Novus Biologicals™

Product Code. 30763819 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30763819 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30763819 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP347135AF594

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

PKIG Polyclonal antibody specifically detects PKIG in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen PKIG
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 594
Dilution Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias cAMP-dependent protein kinase inhibitor gamma, MGC126458, MGC126459, PKI-gamma, protein kinase (cAMP-dependent, catalytic) inhibitor gamma
Host Species Rabbit
Immunogen protein kinase(cAMP-dependent, catalytic) inhibitor gamma. (Uniprot# Q9Y2B9)
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 11142
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.